Learn More
Brady™ BRADYCONE LOCK-IN SIGN FRAME
Der Rahmen ist rot; 25 cm hoch und für Schilder in einer Größe von 21 x 21 cm geeignet.
Marke: Brady™ 077210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aufsteckbarer Schilderrahmen für Brady-Kegel
- Der Rahmen ist rot; 25 cm hoch und für Schilder in einer Größe von 21 x 21 cm geeignet
Spezifikation
Rahmen für Entriegelungszeichen | |
210 x 210 mm | |
Traffic Control | |
8.25 in. |
Rot | |
Blanko | |
Je 1 | |
210 mm |