Learn More
Brady™ Lockout-Tafel
Ein erfolgreiches Lockout-Programm beginnt damit, dass die richtigen Vorrichtungen an den richtigen Orten aufbewahrt werden. Unsere Lockout-Stationen und Tafeln sind dafür ideal geeignet. Anhänger, Vorhängeschlösser und Schließbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Marke: Brady™ 050989
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lockout/Tagout-Stationen
- Ein erfolgreiches Lockout-Programm beginnt damit, dass die richtigen Vorrichtungen an den richtigen Orten aufbewahrt werden
- Unsere Lockout-Stationen und Tafeln sind dafür ideal geeignet. Anhänger, Vorhängeschlösser und Schließbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten
- 36-Lockout-Tafel
Spezifikation
Absperrbarer Tisch | |
Gelb | |
0.19 in. | |
4,76 x 393 x 292 mm | |
11.5 in. | |
Je 1 | |
393 mm |
6-LOCKBOARD | |
Acryl | |
4.76 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
292 mm | |
15.5 in. |