Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke:  Brannan™ 44/824/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13058603
  • 18.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
  • Gut lesbar auf weißem Hintergrund
  • Mit Sicherheitsaufhängungsring
  • Mit blauem, nicht-rollendem Oberteil
  • Für verschiedene Temperaturbereiche lieferbar
  • Erhältlich für 76 mm oder Totaleintauchen
Spezifikation
Spezifikation
Blauer Alkohol
Teilweises Eintauchen
405 mm
Laborthermometer
-10 °C
±1 °C
76 mm
Universal-
Brannan nicht-rollende Kappe
Glas
101 °C
– 10 bis 101 °C
0,2 °C