Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke: Brannan™ 44/802/8
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Quecksilberfreie Allzweck-/Rührthermometer mit gering toxischer Füllung mit braunem Alkohol.- Füllung mit braunem Alkohol ermöglicht genaue Temperaturmessungen über 300° C
- Jedes Thermometer wird nach rückführbaren Standards hergestellt
- Inklusive blauer nicht-rollender Oberseite und Sicherheitsaufhängungsring.
Spezifikation
Universal- | |
Brannan nicht-rollende Kappe | |
Glas | |
Laborthermometer | |
-20 °C | |
±1 bei 35 °C | |
76 mm |
Teilweises Eintauchen | |
305 mm | |
Blauer Alkohol | |
110 °C | |
–20 bis 110 °C | |
1 °C |