Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke: Brannan™ 44/821/0
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Allzweck-/Rührthermometer mit einer gering toxischen, umweltfreundlichen blauen Alkoholfüllung.- Einfach ablesbares Blau vor weißem Hintergrund.
- Jedes Thermometer wird nach nachverfolgbaren Standards hergestellt
- Mit blauem, nicht-rollendem Oberteil und Sicherheitsaufhängungsring
Spezifikation
Universal- | |
Brannan nicht-rollende Kappe | |
Glas | |
Laborthermometer | |
51 °C | |
-1 °C | |
Universalgeräte | |
0,1 °C |
Vollständiges Eintauchen | |
405 mm | |
Blauer Alkohol | |
123,8 °F | |
30,2 °F | |
– 1 bis 51 °C | |
±0,5 °C |