Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke:  Brannan™ 44/809/8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12399349
  • 5.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Quecksilberfreie Allzweck-/Rührthermometer mit gering toxischer Füllung mit braunem Alkohol.
  • Füllung mit braunem Alkohol ermöglicht genaue Temperaturmessungen über 300° C
  • Jedes Thermometer wird nach rückführbaren Standards hergestellt
  • Inklusive blauer nicht-rollender Oberseite und Sicherheitsaufhängungsring.
Spezifikation
Spezifikation
Universal-
305 mm
Blauer Alkohol
122 °F
-31 °F
-35 bis +50 °C
±1 bei 35 °C
Vollständig eintauchbar
Glas
Laborthermometer
50 °C
-35 °C
Universalgeräte
1 °C