Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Komplett eintauchbares Thermometer mit Alkoholfüllung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen. Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Marke: Brannan™ 44/825/0
Beschreibung
Dank der blauen Alkoholfüllung vor weißem Hintergrund lassen sich die Temperaturen schnell und genau ablesen.Brannan™ Lo-Tox™ komplett eintauchbare Thermometer mit Alkoholfüllung sind gemäß nachvollziehbaren Standards gefertigt und mit einem blauen nichtrollenden Oberteil sowie einem Sicherheitsaufhängungsring versehen.
Allzweck-/Rührthermometer mit einer gering toxischen, umweltfreundlichen blauen Alkoholfüllung.- Einfach ablesbares Blau vor weißem Hintergrund.
- Jedes Thermometer wird nach nachverfolgbaren Standards hergestellt
- Mit blauem, nicht-rollendem Oberteil und Sicherheitsaufhängungsring
Spezifikation
Universal- | |
Brannan nicht-rollende Kappe | |
Glas | |
Laborthermometer | |
-1 °C | |
±1 °C |
Vollständig eintauchbar | |
405 mm | |
Blauer Alkohol | |
101 °C | |
– 1 bis 101 °C | |
0,2 °C |