Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT 55 Pumpenschläuche
Dieser kristallklare und flexible, langlebige und rissbeständige Schlauch bietet eine überragende Leistung, jetzt in einer Formulierung, die einen DEHP-freien Weichmacher enthält.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 070534-15-ND
Artikelnummer. 10687545
  • 50.55 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • DEHP- und phthalatfrei für Laboranwendungen.
  • Kristallklar und flexibel, langlebig und rissfest
  • Enthält einen DEHP-freien Weichmacher. 
  • Hervorragende chemische Beständigkeit; für die meisten anorganischen Chemikalien, die im Labor gefunden werden. 
  • Nicht oxidierend und nicht kontaminierend und weniger durchlässig als Gummischläuche. 
  • Die glasig-glatte Innenbohrung verhindert Anhaftungen und erleichtert so die Reinigung. 
  • Entwickelt für Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ohne BPA 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
1,3 mm
0,12 in.
15 in.
0,03 in.
Grau/Grau
0,05 in.
PVC (Polyvinylchlorid)
3,00 mm
381 mm
0,85 mm
Flexibel