Learn More
Sartorius™ LMA200PM-000EU Bodenfeuchtemeßgerät
Effektiver und schneller Feuchteanalysator mit Mikrowellentrocknung. Der Sartorius™ LMA200PM-000EU Feuchteanalysator wurde mit einem integrierten analytischen Wägesystem entwickelt.
Marke: Sartorius™ LMA200PM-000EU
Additional Details : Gewicht : 3.50000kg
Beschreibung
- Kann für flüssige und pastöse Proben mit einem Feuchtigkeitsgehalt von ca. 8 bis 100 % verwendet werden
- Analysezeit ca. 40-120 Sekunden (abhängig von Probenart und Feuchtigkeitsgehalt)
- Einfache Bedienung mit zwei Tasten für routinemäßige Feuchtigkeitsmessungen
- Endpunkt-Bestimmung: Vollautomatisch, mittels Massen- und Feuchtesensoren; anwenderdefiniert als Gewichtsverlust/Zeiteinheit für die Messung; Zeitgeber-Modus
- Integriertes analytisches Wägesystem mit einer Kapazität von 70 g und einer Auflösung von 0.1 mg für Gewichtswerte
Spezifikation
Digital | |
230 V, 1000 W, 50 Hz | |
Mikrowellenstrahlung | |
40 bis 120 s |