Learn More
Tocris Bioscience™ LM11A 31 dihydrochloride
Nonpeptide p75NTR ligand; neuroprotective
182.00 CHF - 668.00 CHF
Spezifikation
Reinheit 95%
Summenformel (2 S,3 S)-2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]pentanamide dihydrochloride
CAS 1243259-19-9
Inhalt und Lagerung Desiccate at RT
Produkttyp LM11A 31 dihydrochloride
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18767048
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
5046/50
50 mg
668.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18721468
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
5046/10
10 mg
182.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nonpeptide p75NTR ligand; blocks p75-mediated cell death and also increases proliferation and survival of hippocampal neural progenitors. Exhibits no effect on nerve growth factor (NGF) binding to TrkA. Prevents and reverses atrophy of cholinergic neurites, as well as reversing Alzheimer's Disease (AD) pathologies in mid- to late-stage AD mice models. Shown to promote functional recovery in a mouse model of spinal cord injury. Orally available and brain penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
95%
1243259-19-9
LM11A 31 dihydrochloride
LM11A 31 dihydrochloride
(2 S,3 S)-2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]pentanamide dihydrochloride
Desiccate at RT
M.W. (Observed): 316.27
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke