Learn More
Lackmus, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasgefäß
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 1393-92-6 |
MDL-Nummer | 131528 |
Verpackung | Glasgefäß |
Farbe | Blau |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Litmus