Learn More
Lithium-Tantal-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), 5 % w/v in Ethanol Artikelnummer.: 11374438
Lithium-Tantal-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), 5 % w/v in Ethanol
Artikelnummer. 11374438
100 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 11374438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042344.AE
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vorläufer für Lithium-Tantal-Oxidfolien
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127503-04-2
MDL-Nummer MFCD00210630
Synonym lithium tantalum ethoxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tantalum ethoxide
Farbe Gelb
Geruch Alcohol-like
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel LiTa(OCH2CH3)6
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1170
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 458.04
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Lithium-Tantal-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), 5 % w/v in Ethanol >