Learn More
Lithiumsalicylat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium salicylate |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Geruch | Sweet |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 144.05 |
Güte | Technisch |
Physikalische Form | Pulver |