Learn More
Lithiumperchlorat, wasserfrei, ACS, 95.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301748
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Als Oxidationsmittel
Lithium perchlorate is used as an oxygen source for chemical oxygen generators, as it liberates oxygen at high temperatures. Excellent solubility of lithium perchlorate permits its use in Diels-Alder reactions. It is also employed in lithium-ion batteries as an electrolyte, and act as chaotropic agent to denature proteins. It is used in the Baylis-Hillman reaction as a catalyst in the coupling of alpha, beta-unsaturated carbonyl compounds with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-03-9
Summenformel ClH6LiO7
Molekulargewicht (g/mol) 160.43
MDL-Nummer MFCD00011079
InChI-Schlüssel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
PubChem CID 23665649
IUPAC-Name Lithium;perchlorat
SMILES [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 400°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Lithium perchlorate
Schmelzpunkt 236°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Strukturformel LiClO4
UN-Nummer UN1481
Merck Index 14,5539
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ethyl acetate.
Formelmasse 106.4
Reinheit (%) ≤95.0%
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.43 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.