Learn More
Lithiumperchlorat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10547372
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Lithium perchlorate
Schmelzpunkt 236.0°C
CAS 7791-03-9
Farbe Weiß
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Argentometry)
Summenformel ClLiO4
Strukturformel LiClO4
MDL-Nummer MFCD00011079
Fieser 17,167
Merck Index 15, 5595
Synonym lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 600g/L (25°C). Other solubilities: 1520g/L ethanol (25°C), 1820g/L methanol (25°C), 1140g/L ether (25°C), soluble in acetone and ethyl acetate
InChI-Schlüssel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC-Name Lithium;perchlorat
Molekulargewicht (g/mol) 106.39
PubChem CID 23665649
Formelmasse 106.39
Reinheit (%) ≥95%
Güte ACS-Reagenz