Learn More
Lithiumnitrat, Ionisierungspufferlösung, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium nitrate Ionization Buffer Solution |
Konzentration | 1% Li (as Li2CO3) in 5% HNO3 |
CAS | 7790-69-4 |
Menge | 100 mL |
Summenformel | LiNO3 |
MDL-Nummer | MFCD00011094 |
UN-Nummer | UN3264 |
InChI-Schlüssel | IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Li+].[O-][N+]([O-])=O |
IUPAC-Name | Lithium;nitrat |