Learn More
Lithiumnitrat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Siedepunkt | 600°C (decomposition) |
Chemischer Name oder Material | Lithium nitrate, anhydrous |
Schmelzpunkt | 264°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Weiß kristallin |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone. |
IUPAC-Name | Lithium;nitrat |
Formelmasse | 68.95 |