Learn More
Lithiumjodid-Hydrat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10441251
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85017-80-7
Summenformel ILi
Molekulargewicht (g/mol) 133.84
MDL-Nummer MFCD00149769
InChI-Schlüssel HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide hydrate, lithium iodide monohydrate, ilio, lii.h2o, lithium iodide mono hydrate, lithium iodide hydrate, puratronic, lithium 1+ ion hydrate iodide, lithium iodide lii ,monohydrate 9ci
PubChem CID 23688290
SMILES [Li+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1171°C
Chemischer Name oder Material Lithium iodide hydrate
Schmelzpunkt 73°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Strukturformel LiI·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone
IUPAC-Name Lithium,iodid;hydrat
Formelmasse 133.85
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium iodide hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.