Learn More
Lithiumhydroxid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10739883
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-65-2
Summenformel HLiO
Molekulargewicht (g/mol) 23.95
MDL-Nummer MFCD00011095
InChI-Schlüssel WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMILES [Li+].[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium hydroxide
Schmelzpunkt 462.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Merck Index 15,559
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 113g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC-Name Lithium;hydroxid
Formelmasse 23.95
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.43
Dichte 1.4300g/mL