missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithiumchlorid, Granular, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™

Artikelnummer. 15578194
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden

    Geeignet für RNA-Konzentration

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lithiumchlorid
CAS 7447-41-8
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Summenformel ClLi
MDL-Nummer MFCD00011078
Synonym Lithiumchlorid, Lithiumchlorid LiCl, Chlorlithium, Chlorku Litu Polnisch, Luthiumchlorid, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[Cl-]
IUPAC-Name Lithium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Formelmasse 42.39
Güte UltraPure Bioreagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.07 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt