Learn More
Lithiumchlorid, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical L/2201/50
Benachrichtigungen:
Beschreibung
250g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
1382°C | |
7447-41-8 | |
7 to 8 | |
250 g | |
MFCD00011078 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
Lithium(1+)-Chlorid | |
433294 | |
42.38g/mol | |
1.33 hPa 547 |
605°C | |
Weiß | |
Fest | |
ClLi | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
[Li+].[Cl-] | |
42.39 | |
CHEBI:48607 | |
Pulver im Kunststoffgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Lithium chloride, anhydrous
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.