Learn More
Lithium-Aluminium-Hydrid, 2.4 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
74.17 CHF - 352.76 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium Aluminum hydride |
---|---|
Farbe | Gelb |
Namenshinweis | 2.4M Solution in THF |
CAS | 16853-85-3, 109-99-9 |
Summenformel | AlH4Li |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10508653
|
Thermo Scientific Acros
377321000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
74.17 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10621045
|
Thermo Scientific Acros
377328000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
352.76 CHF
800 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzSpezifikation
Lithium Aluminum hydride | |
2.4M Solution in THF | |
AlH4Li | |
MFCD00011075 | |
9.5 to 10.5% (as LiAlH4) | |
15, 344 | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
[Li+].[AlH4-] | |
37.95 | |
37.95 | |
0.9 | |
Viskose Flüssigkeit |
Gelb | |
16853-85-3, 109-99-9 | |
LiAlH4 | |
1411 | |
0.9000g/mL | |
lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride | |
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium;Lithium;Hydrid | |
21226445 | |
9.2 to 10.5% (as LiAlH4) | |
−17°C |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
In Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Kann die Atemwege reizen. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
GHS-P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder duschen). Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Gefahr
- Lithium aluminium hydride, 2.4M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.