Learn More
Lithiumacetylidethylendiaminkomplex, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466780
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Lithium acetylide ethylenediamine complex is used in the synthesis of a chiral cyclopropanol. It is also used as an alkynylating reagent for the enantioselective alkynylation of ketones catalyzed by lithium binaphtholate without using other metal sources.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithiumacetylid-Ethylendiaminkomplex wird bei der Synthese eines chiralen Cyclopropanols verwendet. Wird auch als alkynylierendes Reagenz für die enantioselektive Alkynylierung von Ketonen verwendet, die durch Lithiumbinaphtholat ohne Verwendung anderer Metallquellen katalysiert werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethylendiamin, n-Propylamin, n-Butylamin, Pyridin, Dimethylformaid, Diglym, Dioxan und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Inkompatibel mit Alkoholen, Säuren, Oxidationsmitteln und Wasser. Reagiert mit Wasser zu Lithiumhydroxid und Acetylen, einem entzündbaren Gas. Im Laufe der Zeit kann der Druck ansteigen, was zum Bersten der Behälter führen kann. Behälter vorsichtig behandeln und öffnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6867-30-7
Summenformel C4H9LiN2
Molekulargewicht (g/mol) 92.07
MDL-Nummer MFCD00013183
InChI-Schlüssel QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2724010
IUPAC-Name Lithium;ethan-1,2-diamin;ethin
SMILES [Li]C#C.NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium acetylide ethylenediamine complex
Schmelzpunkt ∽76°C (decomposition)
Dichte 1.04
Geruch Amine-like
Strukturformel HC≡CLi·NH2CH2CH2NH2
Menge 100 g
UN-Nummer UN3131
Beilstein 3593824
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethylene diamine,n-propyl amine,n-butyl amine,pyridine,dimethyl formamaide,diglyme,dioxan and dimethylsulfoxide.
Formelmasse 92.07
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften