Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, PET
Provides the clarity of glass with the safety of plastic.
Marke:  DWK Life Sciences 986751
260.41 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12437361
  • 302.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kombiniert die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff.
  • Die Fläschchen haben eine geringe Durchlässigkeit für Lösungsmittel und minimale Hintergrundzahlen
  • Die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff
  • Die Fläschchen können sicher verbrannt werden
  • Dabei entstehen keine schädlichen Gase
  • Verpackt in 5 Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
  • Mehrzwecktabletts dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Folie
27 mm
20 mL
20 mL
61 mm
Szintillationsfläschchen
Durchsichtig
PET
500
Polypropylen
500 Kartons
22-400