Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen, HDPE, 20 ml, 500/Packung
Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen mit leichten Wänden für erhöhte Zähleffizienz. Diese LS-Fläschchen mit separaten Schraubverschlüssen (Größe22-400 ) werden in Polyethylen-Beuteln zu 100 verpackt und in einem separaten Tablett von den Kappen platziert. Kappen und Deckeleinsätze à
250.00 CHF - 466.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
---|---|
Material | HDPE |
Volumen (metrisch) | 20 mL |
Anzahl pro Karton | 500 |
Verpackungsart | In Schrumpffolie verpackt. Kappen sind gesondert verpackt. |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Verschlussmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Verschlussmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12497341
|
DWK Life Sciences
986711 |
Folie (Kappe) | Polypropylen |
250.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12417351
|
DWK Life Sciences
986716 |
Polyethylen-Konus (Kappe) | Harnstoff |
397.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10335804
|
DWK Life Sciences
986710 |
Geschäumtes Polyethylen (Kappe) | Polypropylen |
466.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte mit leichtgewichtigen Wänden für erhöhte Zähleffizienz
- Gemäß präziser Toleranzen hergestellt, um Verklemmen zu vermeiden
- Verpackt in 5 Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
- Mehrzwecktabletts dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Proben.
Spezifikation
27 mm | |
20 mL | |
In Schrumpffolie verpackt. Kappen sind gesondert verpackt. | |
22-400 |
HDPE | |
500 | |
61 mm |