Learn More
Fisherbrand™ Traceable Flüssigstickstoff-Thermometer mit Datenprotokollierung
Das Fisherbrand™ Traceable Flüssigstickstoff-Thermometer mit Datenprotokollierung ist ein WLAN-Thermometer mit Datenprotokollierung und Fernbenachrichtigung.
Marke:  Fisherbrand™ 61011-07
Artikelnummer. 15809076
  • 448.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfache Verbindung über WLAN und kontinuierliche Datenübertragung an die cloudbasierte Schnittstelle.
  • Akustische und visuelle Alarme helfen den im Labor anwesenden Personen, Messwerte außerhalb des Bereichs zu erkennen.
  • Ideal für die Überwachung langfristiger, empfindlicher Biologika, Stammzellen usw., die nicht ersetzt werden können.
  • Kann mit jedem Dewar für die Lagerung von flüssigem Stickstoff/Kryolagerung verwendet werden.
  • Der reaktionsschnelle Platinum RTD-Sensor aus Edelstahl 316 zeigt die geringste Temperaturänderung sofort an.
  • Platzieren Sie die Sonde innerhalb des Dewars — die Messwerte werden dreimal pro Sekunde aktualisiert.
  • Nutzen Sie die TraceableLIVE™ App oder Traceablelive.com, um die aktuellen Umgebungsbedingungen anzuzeigen, Ihre Alarmparameter zu steuern, den Verlauf der Datenprotokollierung anzuzeigen, Berichte auszuführen, anderen Teammitgliedern Zugriff zu gewähren und vieles mehr.
  • Mehrpunktkalibration auf einer individuell nummerierten Traceable™ Bescheinigung, die die Genauigkeit unseres ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) zertifizierten, von A2LA akkreditierten Kalibrierungslabors gewährleistet. Zeigt die Rückverfolgbarkeit von Messungen auf die SI-Einheiten über NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI) an, die das CIPM-Abkommen über gegenseitige Anerkennung unterzeichnet haben.
  • Das stoßfeste, chemisch beständige ABS-Kunststoffgehäuse ist 6 x 2 3/4 x 3/4 Zoll (15,24 x 10,80 x 1,91 cm) groß.
Spezifikation
Spezifikation
Temperatur-Datenlogger
2 Sonden, Kurzanleitung, Batterien, Magnete, Velcro Klettband, Wandhalterung und Traceable™ Bescheinigung. Ersatzakku Kat.- Nr. 1105
Platinum RTD sensor
0,01°C
− 200 bis 105 °C
3.05 mm
6 Zoll
6 oz.
Audible, Visual
316 Stainless Steel
± 0.25°C
-328°F to +221°F
0,12 in.
10 ft.
152.4 mm
170.1 g