Learn More
Sampling Systems™ Liquid Dip Sampler
The stainless steel liquid dip sampler is ideal for taking a wide variety of liquid samples from the surface. Once the sample has been collected, the liquid dip sampler can simply be pushed against the container, allowing for the liquid to be easily emptied.
192.00 CHF - 217.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dip Sampler |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Skala | No |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17942052
|
Sampling Systems™
5175A-50 |
50 mL |
192.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17952052
|
Sampling Systems™
5175A-100 |
100 mL |
217.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made from high quality and chemically resistant 316L stainless steel
- Different sizes available
- Convenient, hands-free emptying feature
Spezifikation
Dip Sampler | |
Autoklavierbar | |
No |
Edelstahl (316L) | |
Reusable | |
Unsteril |