Learn More
Lauda™ Hellgelbe Temperierflüssigkeit
344.00 CHF - 610.00 CHF
Spezifikation
Umgebungstemperatur | –30 bis 90 °C |
---|---|
Temperaturbereich | -30 °C bis +90 °C |
Typ | Bad-Füllvorrichtungen |
Modell | Kryo 30 |
Viskosität | 4 mm2/s |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Umgebungstemperatur | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Umgebungstemperatur | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10393790
|
Lauda™
LZB 309 |
20L | –30 bis 90 °C |
N/A
|
N/A | ||||
10393342
|
Lauda™
LZB 109 |
5L | –30 bis 90 °C |
N/A
|
N/A | ||||
10284082
|
Lauda™
LZB 209 |
10L | –30 bis 90 °C |
N/A
|
N/A | ||||
Spezifikation
–30 bis 90 °C | |
Bad-Füllvorrichtungen | |
4 mm2/s |
-30 °C bis +90 °C | |
Kryo 30 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Bath liquid KRYO 30 (1 can à 20 litres) .
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethylene glycol