missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Light Chain, λ Mouse anti-Human, BUV615, Clone: JDC-12, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: BD Biosciences 751539
571.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Light Chain, λ Monoclonal antibody specifically detects Light Chain, λ in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Light Chain, λ | |
Monoclonal | |
Brilliant Ultraviolet 615 | |
Ig λ; IGL@; IGL; Immunoglobulin lambda locus | |
50 μg | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody. |
Flow Cytometry | |
JDC-12 | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Mouse | |
RUO | |
Human | |
IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur