Learn More
Cytiva MANUAL INJECTION VALVE, AKTA
Marke:  Cytiva 29023958
Artikelnummer. 15239774
  • 715.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem automatisierten AKTA Start Proteinaufreinigungssystem. Das manuelle Injektionsventil ist ein Drehventil mit 6 Anschlüssen, das von Hand betätigt wird, um eine vorgeladene Probe in die Säule zu transferieren. Die Probenschleife (für die Injektion kleiner Probenvolumina [25 μl bis 5 ml] oder eine Superloop-Injektionsschleife für größere Probenvolumina [10 bis 150 ml]) lässt sich einfach an die entsprechenden Anschlüsse des Ventils anschließen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6-Port-Drehventil, das manuell betätigt wird, um die vorgeladene Probe auf die Säule zu übertragen
AKTA Start Automatisiertes Proteinaufreinigungssystem