Learn More
Applied Biosystems™ ROX™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-well
Für die ROX™ Spektralkalibrierung Ihres Viia™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex oder QuantStudio™ 12K Flex Systems mit einem 384-Well-Block.
Brand:  Applied Biosystems™ 4432284
138.05 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Product Code. 15679175
  • 251.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Diese Kalibrierkits werden zur Wartung Ihres Echtzeit-PCR-Systems mit 384-Well-Block verwendet. Dazu gehören Kalibrierplatten zur Durchführung einer Spektralkalibrierung mit FAM™-, VIC™-, ROX™-, SYBR™ Green-, Tamra™-, NED™-Farbstoffen, Platten zur Durchführung einer ROI-Kalibrierung (Region-of-Interest), Normierungskalibrierung und zur Durchführung einer RNase-P-Verifizierung. Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Die Farbstoffformulierungen für Ihr ViiA™ 7-, QuantStudio™ 6 Flex-, QuantStudio™ 7 Flex- oder QuantStudio™ 12K Flex-System verbessern die Ergebnisse mit Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
  • Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts
Order Info
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Kalibrierplatten bei -15 bis -25 °C lagern
QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme
Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Trockeneis
Spektralkalibrierung
ROX
ROX™
Real Time PCR (qPCR)
1 x 384-well plate