Learn More
Applied Biosystems™ FAM™ Dye Spectral Calibration Plate, Fast 96-well
Zum Beibehalten Ihres VIIa™ 7-, QuantStudio™ 6 Flex-, QuantStudio™ 7 Flex- oder QuantStudio™ 12 K Flex -Systems mit Fast96-Well-Block.
Marke:  Applied Biosystems™ 4432389
112.50 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12363573
  • 250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr Echtzeit-PCR-System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
  • Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts
Bestellinformation
Trockeneisversand; lagern Sie die Platten bei -15 bis -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -15 °C bis -25 °°C lagern
Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Trockeneis
Spektralkalibrierung
QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme
Real Time PCR (qPCR)
1 x 96-Well-Platten