Learn More
Cytiva Life Sciences rProtein A GraviTrap™
Enthält zehn gebrauchsfertige Säulen, die mit 1 ml rProtein A Sepharose Fast Flow vorgepackt sind
Marke: Cytiva 28-9852-54
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vorgepackte Schwerkraftsäulen bieten Komfort, sparen Zeit und erhöhen die Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse.
- Durch Aufreinigung von Antikörpern in 30 min können erhalten Sie Ihr Zielprotein schnell und können es speichern, um die inhärenten Gefahren von Proteininstabilität und -abbau bei langsamen und langen Reinigungsläufen zu vermeiden.
- Hohe Reinheit und Rückgewinnung mit Reinheitsgrad > 95 % in einem einzigen Schritt, Rückgewinnung in der Regel 70 bis 80 %
- Hohes Bindungsvermögen, z. B. bei rProtein A GraviTrap ca. 50 mg humanes IgG/Säule
- Komplette Packungsgröße: 10 Säulen
- Applikation: Manuelle Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper
- Inhalt: 1 Packung mit 10×1-ml-Säulen
- Bindungsvermögen: Ca. 50 mg humanes IgG/Säule
- Bettvolumen: 1 ml
- Material (Säulen-Hardware): Polypropylen-Fass, Polyethylen-Fritten
Spezifikation
1 ml | |
rProtein A GraviTrap enthält zehn gebrauchsfertige Säulen, die mit 1 ml rProtein A Sepharose Fast Flow vorgepackt sind. | |
2 °C bis 8 °C | |
Schwerkraftfluss |
1 ml | |
10 gebrauchsfertige Säulen, vorgepackt mit 1 ml rProtein A Sepharose (schneller Durchfluss), Schaft aus Polypropylen und Fritten aus Polyethylen | |
10 Packung | |
rProtein A GraviTrap |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- rProtein A GraviTrap
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol