Learn More
Labconco™ Deckel für FreeZone™ Gefriertrockner
Ersatzdeckel für FreeZone™ Gefriertrockner-Sammelkammern.
Marke: Labconco™ 7208200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Edelstahl, 14 in.- Der Deckel aus Edelstahl hat einen Durchmesser von 14,0 in. mit einer Durchmesserbohrung von 3 in.
- Optionaler Kollektordeckel für FreeZone™ 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l und 18 l Gefriertrockner
- Für die Verwendung mit Lösungsmitteln, die Acryl angreifen, wie z. B. Acetonitril
- Mit Neoprendichtung
Spezifikation
Acryl | |
Neoprendichtung | |
5 lb. |
FreeZone™ 6 l-, 12 l- und 18 l-Konsolen-Gefriertrockner | |
14,0 in. | |
2,5 lb. |