Learn More
Kartell™ X50 Deckel für Mikrotitrationsplatten, PS .
Der Kartell™ Deckel für die Mikrotitration besteht aus Polystyrol und kann Platten mit Wells mit flachem Boden, U-Boden und V-Boden aufnehmen.
Marke: Kartell™ 0262300
40.26 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Mehrfach-Mikrotiterplatten mit 96 Probenmulden
- Aus Polystyrol
Spezifikation
klar | |
Polystyrol | |
Kartell™ 2620, 2621, 2622 | |
Deckel |