Learn More
Gilac™ Lid for 120 L Pole Bag Holder
Lid for 120 L Pole Bag Holder is available in 5 colors to make selective sorting easier. When operated manually, lid remains open on its own. May also be opened and closed using the pedal.
12.40 CHF
Spezifikation
Produkttyp Beutelhalter-Abdeckung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Environment with waste collection needed
Zur Verwendung mit (Geräte) Bag Holder
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17928551
Unterlagen ansehen
Gilac™
G710124
Rot
12.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17958721
Unterlagen ansehen
Gilac™
G710121
Weiß
12.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17938951
Unterlagen ansehen
Gilac™
G710122
Blau
12.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17928571
Unterlagen ansehen
Gilac™
G710123
Grün
12.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17948631
Unterlagen ansehen
Gilac™
G710125
Yellow
12.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Available in 5 colors to make selective sorting easier.
  • When operated manually, lid remains open on its own.
  • May also be opened and closed normally using the pedal.
Spezifikation
Spezifikation
Beutelhalter-Abdeckung
Reusable
Bag Holder
Polyethylen
484 mm
Nicht autoklavierbar
Environment with waste collection needed
Lid
19.1 in.