Learn More
Leupeptin, MP Biomedicals™
Hemmt trypsin-ähnliche Proteasen und einige Cystein-Proteasen. MP Biomedicals' Leupeptin ist ein modifizierter Tripeptid-reversibler Protease-Inhibitor. Gegen Pepsin, die Cathepsine A und D sowie Alpha-Chymotrypsin wird eine geringe bis keine Hemmung beobachtet.
98.85 CHF - 886.00 CHF
Spezifikation
CAS | 103476-89-7 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei −20 °C lagern, trocknen, vor Licht schützen. |
Format | Weißes Pulver |
Molekulargewicht | 427.57 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11438191
|
MP Biomedicals
0215155305 |
5 mg |
98.85 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11448191
|
MP Biomedicals
0215155325 |
25 mg |
344.00 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11458191
|
MP Biomedicals
0215155380 |
100 mg |
886.00 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Bei der Anpassung an die Molarität sind alle drei Salzformen gleich wirksam; das Hydrochloridsalz ist jedoch in biologischen Umfeldern in der Regel weniger invasiv.
Hemmt Trypsin-ähnliche Proteasen und einige Cystein-Proteasen, darunter: Endoproteinase Lys-C, Kallikrein, Papain, Thrombin, Cathepsin B, die Cathepsine H und L, Trypsin, Calpain, Trypsin8 und Plasmin.
Spezifikation
103476-89-7 | |
Bei −20 °C lagern, trocknen, vor Licht schützen. | |
Weißes Pulver | |
427.57 |