Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, menschlich, nicht zielgerichtet
Marke: Invitrogen™ A32062
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
gRNAs zur Negativkontrolle: sind für Screening-Anwendungen zur Festlegung von Schwellenwerten für die Bestimmung positiver Ergebnisse unerlässlich.
Das Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negativkontroll-Lentivirus, human, chiffriert, enthält eine gRNA-Sequenz ohne Sequenzhomologie für eine bestimmte Region des menschlichen Genoms.
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
Spezifikation
1 x 100 µl. Bei -68 bis -85 °C lagern. | |
Lentiviral | |
Lentivirale Transduktion | |
CRISPR-Gen-Knockout | |
CRISPR-Negativkontrolle Lentivirus | |
Trockeneis |
Negativkontrolle ohne Targeting | |
U6 | |
Human | |
LentiArray™ | |
100 μl |