Learn More
Invitrogen™ Linsen (Küchenlinsen)-Agglutinin (LCA), Fluorescein (FITC)
Linsen-Agglutinin (LCA), Fluorescein (FITC), ist ein hellgrünes LCA-Fluorophor-Konjugat, das aus der Küchenlinse stammt.
Marke:  Invitrogen™ L32475
104.88 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16564852
  • 138.00 CHF / 5 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Spezifität von LCA ähnelt der von Concanavalin A, ist aber begrenzter, was zu Unterschieden bei den Färbemustern von Gewebe führt. Weizenkeim-Agglutinin, Concanavalin A und LCA sind bekannt dafür, hemmende Effekte des Nervenwachstumsfaktors in zellfreien Systemen zu blockieren.
  • Sehr helles FITC-Konjugat, detektiert mit dem herkömmlichen FITC/GFP-Filtersatz, Ex/Em: 495/515 nm
  • Anwendungen: Immunfluoreszenz, Glykobiologie
  • Zuckerspezifität: Mannose, Glucose
  • Inhibierender/eluierender Zucker: Mischung aus 200 mM α-Methylmannosid/200 mM α-Methylglucosid
  • Blutgruppenspezifität: unspezifisch
  • Molekulargewicht des unkonjugierten Lektins: 50 kDa
  • Arbeitskonzentration für Immunfluoreszenz: 5 – 20 μg/ml
LCA-FITC wird mit einer Konzentration von 5 mg/ml in 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08 % Natriumazid, 0,1 mM Ca2+ geliefert.
Wenn sich bei langfristiger Lagerung bei 4 °C ein Präzipitat bildet, vor der Verwendung auf 37 °C erwärmen und zentrifugieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FITC
Linse
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Lektine
5 mg
Bei Lagerung bei oder unter 2 bis 8 °C im Dunkeln ist das Produkt nach Erhalt 6 Monate lang stabil.
Lösung