Learn More
Emma Safety Footwear LeMans XD Sicherheitsschuhe
Bietet trockene, frische Füße für bis zu 24 Stunden. Bietet optimale Belüftung, Schweiß- und Feuchtigkeitsentfernung mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Das LeMans eignet sich ideal für den Einsatz in Innenräumen oder in Transport und Logistik.
Marke: Emma Safety Footwear MM72756046
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S1-Sicherheitsschuh für trockene Arbeitsbedingungen
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Konstruktion aus Nubukleder
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Lemans XD | |
Geöltes Nubuk | |
46 |