Learn More
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, Pulver
Leibovitz's L-15 Medium, Pulver
Marke: Gibco™ 41300021
21.50 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Leibovitz L-15 Medium fördert das Wachstum von HEP-2-Nierenzellen von Affen und von primären Explantaten von menschlichem embryonalem und adultem Gewebe. L-15 wird gepuffert mit Phosphaten und freien basischen Aminosäuren anstelle von Natriumbicarbonat. Dieses Medium wurde zur Unterstützung des Zellwachstums in Umgebungen ohne CO2 -Stabilisierung entwickelt.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ L-15 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ L-15-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (41300-039). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
L-15 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert L-15 eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS).
Die Pulverformen des Gibco™ L-15 Zellkulturmediums erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung (siehe Protokoll für weitere Einzelheiten).
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Iscove's Modified Dulbecco's Medium, 1 l, Pulver, 7.7 bis 8.1 pH, mit L-Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, 36 Monate Haltbarkeit, 290 bis 330 mOsm/kg Osmolalität, für Säugetierzellkultur | |
Leibovitz's L-15 Medium | |
Ohne Glukose, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
7,7 bis 8,1 |
2 bis 8 °C | |
Pulver | |
Glutamin, Galaktose, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
Säugetierzellkultur | |
1 l |