Learn More
Cytiva Leibovitz L-15 Medien
Entwickelt für Kultur ohne CO2 -Stabilisierung entwickelt.
Marke: Cytiva SH30525.01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit HyClone™ Leibovitz L-15-Medien, die nach ISO 9001-zertifizierten Verfahren hergestellt werden.
Spezifikation
ISO 9001:2000 | |
Mit 2.05 mM L-Glutamin, 500 ml | |
L-15 Leibovitz-Medien mit L-Glutamin | |
0,1 μm steril gefiltert | |
500 mL |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin |