missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Legionella GVPC Selektiv-Agar
Isolieren Sie Legionellen von klinischen Proben mit einem selektiven, ISO-konformen Medium, das eine optimale Rückgewinnung von Legionellaceae in kurzen Inkubationszeiten ermöglicht.
Marke: Thermo Scientific™ PO5074A
62.76 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Isolation von Legionellen aus klinischen Proben mit dem Thermo Scientific™ Legionella GVPC Selective Agar, einem selektiven, ISO-konformen Medium, das eine optimale Rückgewinnung von Legionellaceae in kurzen Inkubationszeiten sowohl aus Umweltproben als auch aus klinischen Proben ermöglicht.
Legionella sind aerobe, bewegliche, ernährungsphysiologisch anspruchsvolle, pleomorphe, gramnegative Stäbchen, die spezielle Wachstumsfaktoren in Kulturmedien benötigen, um zu wachsen. Die Übertragung erfolgt durch Aerosolisierung oder Aspiration von kontaminiertem Wasser, nicht von Mensch zu Mensch. Legionellose bezeichnet zwei unterschiedliche klinische Syndrome: die Legionärskrankheit, die am häufigsten als schwere Lungenentzündung auftritt, und das Pontiac-Fieber, eine akute, fieberhafte, selbstlimitierende, virenähnliche Erkrankung. Mehr als vierzig Legionella-Spezies wurden bereits charakterisiert, jedoch ist Legionella pneumophila der häufigste ätiologische Erreger der Legionärskrankheit. Legionella können aus Atemwegssekreten aller Art, aus sterilen Körperflüssigkeiten wie Blut sowie aus Biopsiematerial isoliert werden.Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Über die Verfügbarkeit informieren Sie sich bitte bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Gemäß ISO 11731-2 | |
6°bis 12 °C | |
90 mm-Einzelplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
Verkehrsschwarz bis Tiefschwarz, opak | |
Legionella GVPC Selektiv-Agar | |
Deutschland | |
20 g ± 5 % | |
10/Pckg. |