Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Basis-Controller MC 750
Kontinuierliches Dimmen und Übertemperaturschutz für den angeschlossenen LED-Lichtkopf. Die VisiLED-Controller sind das Herzstück des VisiLED-Systems zur Steuerung der LED-Lichtköpfe.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Basis-Steuerung mit Ein-/Ausschalter
- Der Knopf wird zum Dimmen nach links oder rechts gedreht
- Dimmbar von 0 bis 100 %
- Zur Verwendung mit LED-Illuminatoren der Serien EasyLed und VisiLED
Spezifikation
Controller für VisiLED-Lichtköpfe | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
VisiLED Light Heads |