Learn More
Melford Lecithin
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford L46100-500.0
Artikelnummer. 30018452
  • 723.00 CHF / 500 Gramm
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 8002-43-5
  • Soluble in: Chloroform
  • Store at: -20°C
Spezifikation
Spezifikation
8002-43-5
500 g