Learn More
3M™ Lederschweißband
Das 3M™ Lederschweißband mit Pinlock-Aufhängung ist für die Verwendung mit allen 3M™ Schutzhelmen konzipiert.
Marke: 3M™ 7000107940
183.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 6.76000kg
Beschreibung
- Ersatz-Pinlock-Aufhängegestell mit Lederschweißband
- Pinlock-Einstellsystem für die einfache und sichere Größenanpassung für Kopfgrößen von 54 bis 62 cm
- Rastet einfach ein, um den Komfort und die einfache Einstellbarkeit des Originalsystems zu gewährleisten
- 3M™ bietet zuverlässige Produkte für Kopf- und Gesichtsschutz, die regulierte Leistungs- und Sicherheitsanforderungen erfüllen
- Geeignet für den Einsatz mit allen 3M™ Schutzhelmen
Spezifikation
Leder | |
Schweißband | |
Pinlock-Aufhängung |