Learn More
Fisherbrand™ Kalibriergewicht in Plättchenform, Set, Klasse E2
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
Marke: Fisherbrand™ FB67831
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
E2 | |
1 bis 500 mg | |
1 mg bis 500 mg |