Learn More
Blei-Zinn, Lötlegierung, 1.6 mm (0.06 Zoll) Durchmesser, mit Rosin-Kern, Thermo Scientific Chemicals
81.25 CHF - 121.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead Tin, Solder Alloy |
---|---|
Namenshinweis | 1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Pb:Sn; 50:50 wt% |
MDL-Nummer | MFCD00798549 |
Form | Fest |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11379427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041024.TB |
113 g |
81.25 CHF
113 Gramm |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11389427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041024.29 |
225 g |
121.00 CHF
225 Gramm |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Lead Tin, Solder Alloy | |
Pb:Sn; 50:50 wt% | |
Fest |
1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core | |
MFCD00798549 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H360-H373-H302-H332
Kann die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind schädigen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen