Learn More
Bleistab, 9.5 mm (0.37 Zoll) Durchmesser, ≥99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
60 mm
300 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead rod |
Farbe | Grau |
Namenshinweis | 9.5mm (0.37 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 300 mm |
Reinheit (%) | ≥99.999% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈7.8g/cm |
Form | Stange |