Learn More
Blei(IV)-oxid, braunes bis schwarzes Pulver, 97.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331829
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Für den Einsatz in Batterieelektroden, Herstellung von Pigmenten und Farbstoffen, als Analysereagenz im Labor
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Säureunlösliche Stoffe 0.2 %, Kohlenstoffverbindungen (als C) 0.04 %, Cl 0.002 %, NO3 0.02 %, SO4 0.05 %, Mn 5 ppm, Ca 0.02 %, Cu 0.05 %, K 0.05 %, Na 0.1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1309-60-0
Summenformel O2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 239.20
MDL-Nummer MFCD00011165
InChI-Schlüssel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Lead(IV) oxide
Schmelzpunkt 290°C (decomposition)
Farbe Braun bis Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 97.0% min.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid.
IUPAC-Name Dioxoplumban
Formelmasse 239.19
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.38
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.